2-[4-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32348-1G
APOSOR32348-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32348-1G
2-[4-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
2-[4-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile
Formule: C₁₁H₉ClN₄O
MW: 248,668 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787637
Numéro CAS: 860786-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité