2-[3-Methyl-4-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32349-1G
APOSOR32349-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32349-1G
2-[3-Methyl-4-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile, tech
2-[3-Methyl-4-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetonitrile
Formule: C₁₂H₁₂N₄O
MW: 228,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787670
Numéro CAS: 860785-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité