(4Z)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32370-1G
APOSOR32370-1GEA 1070 EUR InStock
APOSOR32370-1G
(4Z)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one 95%
(4Z)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
Formule: C₁₃H₁₅N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100702
Numéro CAS: 65644-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité