7-(4-Bromophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32382-1G
APOSOR32382-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32382-1G
7-(4-Bromophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, tech
7-(4-Bromophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formule: C₁₃H₇BrN₄
MW: 299,125 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00138886
Numéro CAS: 320417-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité