4-Chloro-5-methoxy-2-(2-pyridinyl)pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-5-methoxy-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine, 4-Chloro-5-methoxy-2-(2-pyridyl)pyrimidine
OR32406-1G
APOSOR32406-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR32406-1G
4-Chloro-5-methoxy-2-(2-pyridinyl)pyrimidine 95%
4-Chloro-5-methoxy-2-(2-pyridinyl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₈ClN₃O
MW: 221,644 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215412
Numéro CAS: 321432-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité