Methyl 2-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32412-1G
APOSOR32412-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32412-1G
Methyl 2-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate, tech
Methyl 2-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₃
MW: 155,151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00244305
Numéro CAS: 77867-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité