3-(3-Chlorophenoxy)butan-2-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32414-1G
APOSOR32414-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32414-1G
3-(3-Chlorophenoxy)butan-2-one, tech
3-(3-Chlorophenoxy)butan-2-one
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,646 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243644
Numéro CAS: 27044-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité