(3Z)-3-[2-(4-Methylphenyl)hydrazin-1-ylidene]piperidin-2-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32418-1G
APOSOR32418-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32418-1G
(3Z)-3-[2-(4-Methylphenyl)hydrazin-1-ylidene]piperidin-2-one, tech
(3Z)-3-[2-(4-Methylphenyl)hydrazin-1-ylidene]piperidin-2-one
Formule: C₁₂H₁₅N₃O
MW: 217,267 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00794636
Numéro CAS: 3464-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité