3-Bromo-5-chloro-2-méthoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3242-1G
APOSOR3242-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3242-1G
3-Bromo-5-chloro-2-méthoxypyridine
3-Bromo-5-chloro-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₅BrClNO
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059322
Numéro CAS: 102830-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité