1-[(2-Methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-3-(piperidin-1-yl)propan-2-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32432-1G
APOSOR32432-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32432-1G
1-[(2-Methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-3-(piperidin-1-yl)propan-2-ol, tech
1-[(2-Methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-3-(piperidin-1-yl)propan-2-ol
Formule: C₁₇H₂₄N₂O₂
MW: 288,385 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01315615
Numéro CAS: 338392-20-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité