{7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}methanol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32440-1G
APOSOR32440-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32440-1G
{7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}methanol, tech
{7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}methanol
Formule: C₁₅H₁₄N₂O
MW: 238,284 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01815092
Numéro CAS: 217435-73-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité