2-[(Prop-2-en-1-yl)amino]-3,4-dihydroquinazolin-4-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32441-1G
APOSOR32441-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32441-1G
2-[(Prop-2-en-1-yl)amino]-3,4-dihydroquinazolin-4-one, tech
2-[(Prop-2-en-1-yl)amino]-3,4-dihydroquinazolin-4-one
Formule: C₁₁H₁₁N₃O
MW: 201,225 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01814694
Numéro CAS: 212143-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité