2-(3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetonitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32444-1G
APOSOR32444-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR32444-1G
2-(3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetonitrile, tech
2-(3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetonitrile
Formule: C₄H₂Br₂N₄
MW: 265,893 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01814608
Numéro CAS: 477869-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité