4-(3-Chlorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32457-1G
APOSOR32457-1GEA 874 EUR InStock
APOSOR32457-1G
4-(3-Chlorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
4-(3-Chlorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₁₂H₁₂ClN₃
MW: 233,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02102424
Numéro CAS: 18094-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité