Cyanomethyl 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32481-1G
APOSOR32481-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32481-1G
Cyanomethyl 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate, tech
Cyanomethyl 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₂
MW: 226,231 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03012862
Numéro CAS: 439095-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité