2-[(E)-[(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methylidene]amino]ethan-1-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32508-1G
APOSOR32508-1GEA 1390 EUR InStock
APOSOR32508-1G
2-[(E)-[(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methylidene]amino]ethan-1-ol, tech
2-[(E)-[(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methylidene]amino]ethan-1-ol
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04124828
Numéro CAS: 861207-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité