2-[4-(tert-Butoxy)phenyl]acetic acid, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32562-1G
APOSOR32562-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR32562-1G
2-[4-(tert-Butoxy)phenyl]acetic acid, tech
2-[4-(tert-Butoxy)phenyl]acetic acid
Formule: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,254 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411042
Numéro CAS: 135066-21-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité