Methyl 2-methyl-5-oxo-1-(2-phenylethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32570-1G
APOSOR32570-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32570-1G
Methyl 2-methyl-5-oxo-1-(2-phenylethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate, tech
Methyl 2-methyl-5-oxo-1-(2-phenylethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₇NO₃
MW: 259,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01893900
Numéro CAS: 371144-81-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité