1-Cyclopropyl-6-oxo-2-phenylpiperidine-3-carboxylic acid, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32571-1G
APOSOR32571-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32571-1G
1-Cyclopropyl-6-oxo-2-phenylpiperidine-3-carboxylic acid, tech
1-Cyclopropyl-6-oxo-2-phenylpiperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₇NO₃
MW: 259,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02571879
Numéro CAS: 477890-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité