N-(4-Chlorophenyl)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxamide, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32577-1G
APOSOR32577-1GEA 1390 EUR InStock
APOSOR32577-1G
N-(4-Chlorophenyl)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxamide, tech
N-(4-Chlorophenyl)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxamide
Formule: C₁₅H₁₉ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03618017
Numéro CAS: 861209-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité