{1-[4-(Aminomethyl)phenyl]piperidin-4-yl}methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32579-1G
APOSOR32579-1GEA 1330 EUR InStock
APOSOR32579-1G
{1-[4-(Aminomethyl)phenyl]piperidin-4-yl}methanol 95%
{1-[4-(Aminomethyl)phenyl]piperidin-4-yl}methanol
Formule: C₁₃H₂₀N₂O
MW: 220,311 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787065
Numéro CAS: 861210-09-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité