Methyl 2-(2-cyanophenoxy)acetate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32580-1G
APOSOR32580-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32580-1G
Methyl 2-(2-cyanophenoxy)acetate, tech
Methyl 2-(2-cyanophenoxy)acetate
Formule: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03617964
Numéro CAS: 34844-79-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité