3-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]pentane-2,4-dione, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32604-1G
APOSOR32604-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32604-1G
3-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]pentane-2,4-dione, tech
3-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]pentane-2,4-dione
Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00138768
Numéro CAS: 15451-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité