N,N-Dimethyl-4-(2-phenylacetyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32609-1G
APOSOR32609-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32609-1G
N,N-Dimethyl-4-(2-phenylacetyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide, tech
N,N-Dimethyl-4-(2-phenylacetyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₂
MW: 256,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141860
Numéro CAS: 338403-34-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité