1-[(3,4-Dichlorophenyl)methoxy]-3-[(1E)-(dimethylamino)methylidene]urea, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32610-1G
APOSOR32610-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32610-1G
1-[(3,4-Dichlorophenyl)methoxy]-3-[(1E)-(dimethylamino)methylidene]urea, tech
1-[(3,4-Dichlorophenyl)methoxy]-3-[(1E)-(dimethylamino)methylidene]urea
Formule: C₁₁H₁₃Cl₂N₃O₂
MW: 290,146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139685
Numéro CAS: 338404-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité