2-[(Quinoxalin-2-yl)amino]ethan-1-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32616-1G
APOSOR32616-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32616-1G
2-[(Quinoxalin-2-yl)amino]ethan-1-ol, tech
2-[(Quinoxalin-2-yl)amino]ethan-1-ol
Formule: C₁₀H₁₁N₃O
MW: 189,214 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243663
Numéro CAS: 30466-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité