(2-Methyl-3-phenyltetrahydro-5-isoxazolyl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32618-1G
APOSOR32618-1GEA 582 EUR InStock
APOSOR32618-1G
(2-Methyl-3-phenyltetrahydro-5-isoxazolyl)methanol 95%
(2-Methyl-3-phenyltetrahydro-5-isoxazolyl)methanol
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00171848
Numéro CAS: 19345-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité