1-[(E)-2-(Furan-2-yl)ethenyl]-3-methylurea, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32635-1G
APOSOR32635-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32635-1G
1-[(E)-2-(Furan-2-yl)ethenyl]-3-methylurea, tech
1-[(E)-2-(Furan-2-yl)ethenyl]-3-methylurea
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00794351
Numéro CAS: 478030-94-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité