5-Acetyl-6-[2-(dimethylamino)vinyl]-2(1H)-pyridinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32645-1G
APOSOR32645-1GEA 1070 EUR InStock
APOSOR32645-1G
5-Acetyl-6-[2-(dimethylamino)vinyl]-2(1H)-pyridinone 95%
5-Acetyl-6-[2-(dimethylamino)vinyl]-2(1H)-pyridinone
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01814813
Numéro CAS: 88877-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité