Ethyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32648-1G
APOSOR32648-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR32648-1G
Ethyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871481
Numéro CAS: 3424-43-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité