1-(Cyclopropylmethyl)-4-hydroxy-3-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32659-1G
APOSOR32659-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32659-1G
1-(Cyclopropylmethyl)-4-hydroxy-3-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
1-(Cyclopropylmethyl)-4-hydroxy-3-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]-1,2-dihydropyridin-2-one
Formule: C₁₈H₁₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082727
Numéro CAS: 478033-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité