Ethyl (benzylcarbamoyl)formate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32664-1G
APOSOR32664-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32664-1G
Ethyl (benzylcarbamoyl)formate, tech
Ethyl (benzylcarbamoyl)formate
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00196026
Numéro CAS: 7142-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité