Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Cyclopropylmethyl)-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-3-propylurea, tech

Fournisseur: Apollo Scientific

OR32697-1G
APOSOR32697-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32697-1G
3-(Cyclopropylmethyl)-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-3-propylurea, tech
3-(Cyclopropylmethyl)-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-3-propylurea


Formule: C₁₆H₂₂N₂O₃
MW: 290,357 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04125271
Numéro CAS: 865659-88-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité