2-(4-Methoxyphenyl)isonicotinonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Methoxyphenyl)pyridine-4-carbonitrile
OR32701-1G
APOSOR32701-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR32701-1G
2-(4-Methoxyphenyl)isonicotinonitrile 95%
2-(4-Methoxyphenyl)isonicotinonitrile
Formule: C₁₃H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366546
Numéro CAS: 885949-66-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité