Ethyl 8-methoxy-2H-chromene-3-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32726-1G
APOSOR32726-1GEA 1390 EUR InStock
APOSOR32726-1G
Ethyl 8-methoxy-2H-chromene-3-carboxylate, tech
Ethyl 8-methoxy-2H-chromene-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01316444
Numéro CAS: 112904-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité