N-(4,6-Dimethylpyridin-2-yl)-3-oxobutanamide, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32731-1G
APOSOR32731-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32731-1G
N-(4,6-Dimethylpyridin-2-yl)-3-oxobutanamide, tech
N-(4,6-Dimethylpyridin-2-yl)-3-oxobutanamide
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,241 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231511
Numéro CAS: 23600-26-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité