6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32740-1G
APOSOR32740-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32740-1G
6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₃H₁₀N₂O
MW: 210,231 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231531
Numéro CAS: 4241-12-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité