Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech

Fournisseur: Apollo Scientific

OR32744-1G
APOSOR32744-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32744-1G
5-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
5-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile


Formule: C₁₃H₉ClN₂O
MW: 244,676 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231547
Numéro CAS: 338423-57-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité