(2Z)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32754-1G
APOSOR32754-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32754-1G
(2Z)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile, tech
(2Z)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile
Formule: C₁₃H₁₅N₃O
MW: 229,278 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00663698
Numéro CAS: 339278-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité