3-(4-Methoxyphenyl)-1-[(E)-2-phenylethenyl]urea, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32756-1G
APOSOR32756-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32756-1G
3-(4-Methoxyphenyl)-1-[(E)-2-phenylethenyl]urea, tech
3-(4-Methoxyphenyl)-1-[(E)-2-phenylethenyl]urea
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₂
MW: 268,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00794891
Numéro CAS: 74088-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité