H-Cha-OMe·HCl 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-amino-3-cyclohexylpropanoate hydrochloride
OR32767-1G
APOSOR32767-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32767-1G
H-Cha-OMe·HCl 95%
H-Cha-OMe·HCl
Formule: C₁₀H₁₉NO₂·HCl
MW: 221,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 144600-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité