N-[4-(2-Formylphenoxy)phenyl]acetamide, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32772-1G
APOSOR32772-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32772-1G
N-[4-(2-Formylphenoxy)phenyl]acetamide, tech
N-[4-(2-Formylphenoxy)phenyl]acetamide
Formule: C₁₅H₁₃NO₃
MW: 255,269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02187529
Numéro CAS: 551930-88-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité