4-Chloroquinoline-3-carbaldehyde, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32787-1G
APOSOR32787-1GEA 317 EUR InStock
APOSOR32787-1G
4-Chloroquinoline-3-carbaldehyde, tech
4-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₆ClNO
MW: 191,614 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787717
Numéro CAS: 201420-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité