4-(Piperidin-1-yl)-1lambda6-thiomorpholine-1,1-dione, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32803-1G
APOSOR32803-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32803-1G
4-(Piperidin-1-yl)-1lambda6-thiomorpholine-1,1-dione, tech
4-(Piperidin-1-yl)-1lambda6-thiomorpholine-1,1-dione
Formule: C₉H₁₈N₂O₂S
MW: 218,316 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04125551
Numéro CAS: 866020-54-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité