4-Bromo-3-[(ethylamino)methyl]phenol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32804-1G
APOSOR32804-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32804-1G
4-Bromo-3-[(ethylamino)methyl]phenol, tech
4-Bromo-3-[(ethylamino)methyl]phenol
Formule: C₉H₁₂BrNO
MW: 230,102 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18904323
Numéro CAS: 1281872-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité