1-(4-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethan-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32820-1G
APOSOR32820-1GEA 1330 EUR InStock
APOSOR32820-1G
1-(4-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethan-1-one 95%
1-(4-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethan-1-one
Formule: C₉H₈Cl₃NO₂
MW: 268,524 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141901
Numéro CAS: 338753-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité