1-Phenyl-3-(pyridin-3-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32843-1G
APOSOR32843-1GEA 1390 EUR InStock
APOSOR32843-1G
1-Phenyl-3-(pyridin-3-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one, tech
1-Phenyl-3-(pyridin-3-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
Formule: C₁₄H₁₁N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665192
Numéro CAS: 21683-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité