6-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-methoxy-2H-chromene-3-carboxylate
OR32845-1G
APOSOR32845-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR32845-1G
6-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid methyl ester 95%
6-Methoxy-2H-chromene-3-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₂H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202061
Numéro CAS: 338759-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité