Ethyl 4-hydroxy-5,7-dimethylquinoline-3-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32852-1G
APOSOR32852-1GEA 106 EUR InStock
APOSOR32852-1G
Ethyl 4-hydroxy-5,7-dimethylquinoline-3-carboxylate, tech
Ethyl 4-hydroxy-5,7-dimethylquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
MW: 245,274 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173347
Numéro CAS: 93514-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité