(3E)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(methoxyimino)propanenitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32860-1G
APOSOR32860-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32860-1G
(3E)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(methoxyimino)propanenitrile, tech
(3E)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(methoxyimino)propanenitrile
Formule: C₁₀H₉ClN₂O
MW: 208,644 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00975574
Numéro CAS: 1013061-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité